Documentos Principais
D179302
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
98%
Sinônimo(s):
1,4-Dimethylpiperazine, Lupetazine, N,N′-Dimethylpiperazine, Texacat DMP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4463 (lit.)
p.e.
131-132 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(C)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for polyurethane foams and intermediate for cationic surfactants.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
20 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Beth Sharkey et al.
mAbs, 9(2), 257-268 (2016-12-13)
Monovalent bispecific antibodies (BsAbs) are projected to have broad clinical applications due to their ability to bind two different targets simultaneously. Although they can be produced using recombinant technologies, the correct pairing of heavy and light chains is a significant
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D179302-5G4061837883569
D179302-100G4061833560761