Documentos Principais
B45402
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
99%
Sinônimo(s):
1,4-Piperazinediethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
215-220 °C/50 mmHg (lit.)
pf
133.5-136 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h11-12H,1-8H2
chave InChI
VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Seungil Kim et al.
Acta biomaterialia, 47, 100-112 (2016-11-05)
To provide better protection for women against sexually transmitted infections, on-demand intravaginal drug delivery was attempted by synthesizing reversibly pH-sensitive polyether-polyurethane copolymers using poly(ethylene glycol) (PEG) and 1,4-bis(2-hydroxyethyl)piperazine (HEP). Chemical structure and thermo-characteristics of the synthesized polyurethanes were confirmed by