268879
N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
97%
Sinônimo(s):
2,2′-(Ethylenediimino)diethanol
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
98-100 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCNCCNCCO
InChI
1S/C6H16N2O2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h7-10H,1-6H2
chave InChI
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The ideal-gas enthalpy of formation of N,N′-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine was studied.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Thermodynamic properties and ideal-gas enthalpies of formation for dicyclohexyl sulfide, diethylenetriamine, di-n-octyl sulfide, dimethyl carbonate, piperazine, hexachloroprop-1-ene, tetrakis(dimethylamino)ethylene, N, N'-bis-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine and 1, 2, 4-triazolo [1, 5-a] pyrimidine.
Journal of Chemical and Engineering Data, 42(6), 1037-1052 (1997)