126609
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Free, Nuclease- and Protease-Free
BSA Fatty Acid-free is designed for use in serological testing, RIA, and hormone response studies. Suitable for use in Molecular Biology applications, such as Northern and Southern blots.
Sinônimo(s):
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Free, Nuclease- and Protease-Free
descrição
Merck USA index - 14, 8468
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.02% fatty acids
≤3.0% Ash
≤5% moisture
cor
off-white to beige
solubilidade
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤10 ppm
atividade externa
endonuclease, none detected
protease ≤0.1 U/mg
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1