SML0396
Tafenoquine succinate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2,6-Dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]quinolin-8-yl]pentane-1,4-diamine, SB-252263, WR 238605
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O.COc1cc(C)c2c(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(OC)cc(NC(C)CCCN)c2n1
InChI
1S/C24H28F3N3O3.C4H6O4/c1-14-11-20(32-4)30-22-18(29-15(2)7-6-10-28)13-19(31-3)23(21(14)22)33-17-9-5-8-16(12-17)24(25,26)27;5-3(6)1-2-4(7)8/h5,8-9,11-13,15,29H,6-7,10,28H2,1-4H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
CQBKFGJRAOXYIP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)