E9406
Epirubicin hydrochloride
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′-Epidoxorubicin hydrochloride, Epidoxorubicin hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
cor
red to deep red
solubilidade
H2O: soluble
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
chave InChI
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3