I1656
Idarubicin hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
(7S-cis)-9-Acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-5,12-naphthacenedione, 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride, DMDR, IMI-30, Idamycin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
originador
Johnson & Johnson
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(C[C@@](O)(Cc2c(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c3c(O)c12)C(C)=O)O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5
InChI
1S/C26H27NO9/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31/h3-6,10,15-17,21,29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3/t10-,15-,16-,17-,21+,26-/m0/s1
chave InChI
XDXDZDZNSLXDNA-TZNDIEGXSA-N
Informações sobre genes
human ... TOP2A(7153)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.