SML2524
Fexinidazole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-methyl-2-[[4-(methylthio)phenoxy]methyl]-5-nitro-1H-imidazole, HOE 239
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to dark brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(COC2=CC=C(SC)C=C2)=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13N3O3S/c1-14-11(13-7-12(14)15(16)17)8-18-9-3-5-10(19-2)6-4-9/h3-7H,8H2,1-2H3
chave InChI
MIWWSGDADVMLTG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)