Documentos Principais
SML2654
Sigma-Aldrich
Telaprevir
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-(2-cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-N-(1-(cyclopropylamino)-1,2-dioxohexan-3-yl)octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide, LY-570310, VX-950
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H53N7O6
Peso molecular:
679.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1([C@@]2(CCC1)[H])CN(C([C@@H](NC([C@@H](NC(C3=NC=CN=C3)=O)C4CCCCC4)=O)C(C)(C)C)=O)[C@@H]2C(N[C@H](C(C(NC5CC5)=O)=O)CCC)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Telaprevir is a potent, selective and orally active hepatitis C virus (HCV) NS3.4A serine protease inhibitor. Telaprevir also inhibits chymotrypsin, chymase, elastase, and cathepsins F, K, L, S, and V in vitro
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Robert B Perni et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 50(3), 899-909 (2006-02-24)
VX-950 is a potent, selective, peptidomimetic inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) NS3-4A serine protease, and it demonstrated excellent antiviral activity both in genotype 1b HCV replicon cells (50% inhibitory concentration [IC50] = 354 nM) and in human fetal
Gema Méndez-Lagares et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(3), 1124-1132 (2017-12-22)
The contribution of the host immune system to the efficacy of new anti-hepatitis C virus (HCV) drugs is unclear. We undertook a longitudinal prospective study of 33 individuals with chronic HCV treated with combination pegylated IFN-α, ribavirin, and telaprevir/boceprevir. We