MABF96
Anti-TRAcP Antibody, clone 9C5
clone 9C5, from mouse
Sinônimo(s):
Tartrate-resistant acid phosphatase type 5, TR-AP, Tartrate-resistant acid ATPase, TrATPase, Type 5 acid phosphatase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9C5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACP5(54)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844.)
Dot Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in DB. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844.)
ELISA Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in ELISA. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844.)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Janckila, A.J., et al. (1996). The Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 44(3):233-244.)
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected TRAcP in large malignant B-cells in hairy cell leukemia tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Large malignant B-cells in hairy cell leukemia tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1