SML1528
Iloperidone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone, Zomaril
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2[o]nc(c2cc1)C3CCN(CC3)CCCOc4c(cc(cc4)C(=O)C)OC
InChI
1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3
chave InChI
XMXHEBAFVSFQEX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)