911267
mPEG24-Hydrazide
Sinônimo(s):
Methoxy-PEG-HZ, mPEG-Hydrazide
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
peso molecular
average Mn 1200 (by NMR)
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
cor
white to off-white
Ω-final
hydrazide
α-final
methoxy
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3