Documentos Principais
QBD10219
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®4-hydrazide
Sinônimo(s):
21-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azaheneicosanoic acid hydrazide, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H39N5O7S
Número CAS:
Peso molecular:
505.63
Código UNSPSC:
12352125
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: carbonyl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1SCC(C1N2)NC2=O)=O)NN
InChI
1S/C21H39N5O7S/c22-26-19(28)5-7-30-9-11-32-13-14-33-12-10-31-8-6-23-18(27)4-2-1-3-17-20-16(15-34-17)24-21(29)25-20/h16-17,20H,1-15,22H2,(H,23,27)(H,26,28)(H2,24,25,29)
chave InChI
PSBJJOWIACLJAQ-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Biotin-dPEG®4-hydrazide allows biotin labeling of molecules with free aldehydes or ketones. Biotin-dPEG®4-hydrazide reacts to form a hydrazones. This reagent is highly useful for labeling carbohydrates, glycoproteins, and other molecules with biotin following oxidation of the carbohydrate or glycan with sodium periodate or by chemical installation of an aldehyde or ketone on the target molecule. The dPEG® spacer is a single molecular weight PEG that provides excellent water solubility while extending the biotin moiety away from the surface of the labeled molecule for enhanced binding to avidin or streptavidin.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Biotina ≥99% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
B4501
Biotina
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10219-1000MG4061832877013
QBD10219-50MG4061832877020