B1022
Biotinamidohexanoic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
≥90% (TLC), powder
Sinônimo(s):
Sulfosuccinimidyl 6-(biotinamido)hexanoate
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
DMF: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C20H30N4O9S2.Na.H/c25-15(7-4-3-6-13-18-12(11-34-13)22-20(29)23-18)21-9-5-1-2-8-17(27)33-24-16(26)10-14(19(24)28)35(30,31)32;;/h12-14,18H,1-11H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)(H,30,31,32);;
chave InChI
KDRVGWAQYRWAJF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)