A6685
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Sinônimo(s):
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride, L-α-(2-Aminoethoxyvinyl)glycine hydrochloride, AVG-HCl
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
solubilidade
H2O: 2 mg/mL
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
chave InChI
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2