93017
SSC Buffer 20x
for Northern and Southern blotting, solution
Sinônimo(s):
20x SSC
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
solution
técnica(s)
Southern blotting: suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.0±0.2
densidade
1.16 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
- Preparing nucleic acids for hybridization
- Hybridization buffer for Northern and Southern blots
- Washing buffer for Northern and Southern blots
Características e benefícios
- Convenient ready-to-use liquid
- Multi-purpose use in hybridizations
- Easily diluted to any concentration needed
Componentes
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves