Documentos Principais
8310-OP
Millipore
SSC Buffer
OmniPur® Grade, 20X Liquid Concentrate
Sinônimo(s):
Saline-Sodium Citrate Buffer, 20X
About This Item
Código UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
General Composition: Each liter of concentrate makes 20 L of 1X SSC buffer (1X = 0.150 M Sodium Chloride, 0.015 M Sodium Citrate). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
pH of solution at 25°C: 6.85-7.15
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1