Key Documents
567545
Millipore
Fosfato de sódio
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Fórmula linear:
NaH2PO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
137.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (by assay)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pKa (20 °C)
7.21
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
heavy metals: ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers.
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers. Has a pH of 4.1-4.5.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3