Documentos Principais
567549
Millipore
Fosfato de sódio
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Fórmula linear:
NaH2PO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
137.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
pKa (20 °C)
7.21
solubilidade
water: 14 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
absorção
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Useful in conjuction with sodium phosphate, dibasic (Cat. No. 567550) in the preparation of biological buffers(absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3