71500
Fosfato de sódio monobásico
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de sódio
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
crystals
qualidade
crystallized
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
chave InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- to perform perfusion for fixed brain tissue to the validate magnetic resonance (MR) signal changes and analyze neuropathological changes in the brain
- as a component of basal salt solution to prepare biofilm minimal media (BMM) for culturing Pseudomonas aeruginosa strain PAO1
- to prepare sodium phosphate monobasic (NaH2PO4) stock solutions to make running buffer for capillary electrophoresis
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?