Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
H7033
Sigma-Aldrich
Tampão de hibridização PerfectHyb Plus
for Northern and Southern blotting, solution
Sinônimo(s):
hyb buffer, hyb solution, hybridization solution, northern hybridization buffer, southern hybridization buffer
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Descrição geral
O PerfectHyb Plus da Sigma é um tampão de hibridização pronto para uso para protocolos de Northern e Southern blot. O uso do PerfectHyb Plus pode diminuir o tempo de hibridização para apenas duas horas.
Aplicação
É adequada para uso em tampões de hibridização usados em Northern blot, Southern blot, blots de colônias/placas e dot blots.
Características e benefícios
  • Rápido e fácil de usar
  • Até 20x mais sensível que os tampões convencionais
  • Não requer etapas de bloqueio
  • Compatível com membranas neutras e positivamente carregadas
  • Compatível com ensaios de detecção quimiluminescentes, colorimétricos e de detecção por DIG
  • Compatível com sondas radioativas e não radioativas
  • Compatível com sondas de DNA de fita simples ou fita dupla, RNA e oligonucleotídeos
Outras notas
Uma pequena quantidade de precipitado que se formou na solução pode ser dissolvida a 30-35 °C com inversãocuidadosa ocasional.
Informações legais
PerfectHyb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sivaramakrishnan Muthuswamy et al.
Planta, 233(1), 201-208 (2010-09-28)
Protein sumoylation plays an important role in plant development, flowering-time regulation, and abiotic stress response. However, the molecular role of sumoylation in these pathways is largely unknown. It was shown previously that in mutants of the inner nuclear basket nucleoporin
Yinping Jiao et al.
BMC plant biology, 11, 141-141 (2011-10-22)
miRNAs are known to play important regulatory roles throughout plant development. Until recently, nearly all the miRNAs in maize were identified by comparative analysis to miRNAs sequences of other plant species, such as rice and Arabidopsis. To find new miRNA
Edyta Koscianska et al.
TheScientificWorldJournal, 11, 102-117 (2011-01-11)
This protocol describes how to perform northern blot analyses to detect microRNAs and their precursors with single-nucleotide resolution, which is crucial for analyzing individual length variants and for evaluating relative quantities of unique microRNAs in cells. Northern blot analysis consists
Angel Emilio Martínez de Alba et al.
Nucleic acids research, 39(21), 9339-9344 (2011-08-05)
In plants, most microRNAs (miRNAs) and several endogenous small interfering RNAs (siRNAs) bind to ARGONAUTE1 (AGO1) to regulate the expression of endogenous genes through post-transcriptional gene silencing (PTGS). AGO1 also participates in a siRNA-mediated PTGS defense response that thwarts exogenous
Hada Wuriyanghan et al.
PloS one, 6(11), e27736-e27736 (2011-11-24)
The potato/tomato psyllid, Bactericerca cockerelli (B. cockerelli), and the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (D. citri), are very important plant pests, but they are also vectors of phloem-limited bacteria that are associated with two devastating plant diseases. B. cockerelli is