H7782
Hybridization solution
Sinônimo(s):
Hyb solution, Hybridization solution for in situ hybridization, Ready-to-use hybridization solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
técnica(s)
FISH: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- fluorescent in situ hybridization (FISH) to perform probe annealing
- in situ hybridization (ISH) to dilute probe for the detection of amastigote forms of Leishmania infantum
- FISH analysis to hybridize probes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2