Documentos Principais
15295
Sigma-Aldrich
Boc-7-Ahp-OH
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
7-(Boc-amino)enanthic acid, 7-(Boc-amino)heptanoic acid, Boc-7-aminoheptanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
245.32
Beilstein:
2050867
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
56-60 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8-10(14)15/h4-9H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
HJENAZQPOGVAEK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)