Documentos Principais
51158
Supelco
Bis(1-methyl-2-imidazolyl)ketone
for photometric determination of Fe(II), ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
BMIK, Bis(1-methyl-2-imidazolyl)methanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N4O
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
Beilstein:
914434
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cn1ccnc1C(=O)c2nccn2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-12-5-3-10-8(12)7(14)9-11-4-6-13(9)2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
BBDFYGQFWQRHFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Highly selective colorimetric indicator for Fe(II) in aqueous samples.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Syntheses and structures of mononuclear manganese(II) complexes bearing bis(1-methylimidazol-2-yl)ketone ligands
L. Peters, M.-F. Tepedino, T. Haas, E. Hubner, U. Zenneck, N. Burzlaff
Inorgorganica Chimica Acta, 362, 2678-2685 (2009)
Iron-Catalyzed Oxidation of Bis(imidazo1-2-yl)methane into Bis(imidazo1-2-yl) Ketone
C. Cuillot, E. Mulliez, P. Leduc, J.-C. Chottardl
Inorganic Chemistry, 29, 579-581 (1990)