329061
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
95%
Sinônimo(s):
1-Oxo-2-pyridinethiol sodium salt, 2-Pyridinethiol N-oxide sodium salt, Sodium (2-pyridylthio-1-oxide), Sodium 2-mercaptopyridine 1-oxide, Sodium 2-mercaptopyridine N-oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
solubilidade
water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
O.[O-][n+]1ccccc1S[Na]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
chave InChI
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?