Documentos Principais
63846
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt solution
~40% in H2O, very deep brown
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-2-pyridinethione sodium salt, 2-Pyridinethiol-1-oxide sodium salt, Pyrithione sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4NNaOS
Número CAS:
Peso molecular:
149.15
Beilstein:
4026050
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
~40% in H2O
cor
very deep brown
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
chave InChI
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Saponina used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
84510
Saponina
Saponina for molecular biology, used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
47036
Saponina