H6377
1-Hydroxypyridine-2-thione zinc salt
≥95%
Sinônimo(s):
Mercaptopyridine N-oxide zinc salt, Pyrithione
Ensaio
≥95%
cadeia de caracteres SMILES
O1N2C=CC=CC2=[S][Zn]13ON4C=CC=CC4=[S]3
InChI
1S/2C5H5NOS.Zn/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4,8H;/q;;+2/p-2
chave InChI
OTPSWLRZXRHDNX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Antimicrobial nanocoatings: The compound 1-Hydroxypyridine-2-thione zinc salt was evaluated for its efficacy in antimicrobial nanocoatings, showcasing its role in enhancing the performance of such coatings used in healthcare and industrial environments to prevent microbial contamination (Molling et al., 2014).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?