Key Documents
257710
Sigma-Aldrich
Selenium sulfide
Sinônimo(s):
Selenium disulfide
About This Item
Fórmula linear:
SeS2
Número CAS:
Peso molecular:
143.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
S=[Se]=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
chave InChI
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Selenium sulfide (SeS2) can be used in a variety of applications such as:
  • antifungal agent in shampoos.
  • as electrode material in lithium ion batteries.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges