D1501
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus
Type I, fibers
Sinônimo(s):
ctDNA, DNA sodium salt from calf thymus, Thymonucleic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type I
forma
fibers
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Qualidade
propriedades físicas
DNA from calf thymus is 41.9 mole % G-C and 58.1 mole % A-T.1 An OD of 1.0 at 260 nm corresponds to ~ 50 μg of double-stranded DNA.
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocolos
Enzymatic Assay of Nuclease S1, Product No. N5661