Documentos Principais
2618
Millipore
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus
Purified DNA from calf thymus. A260/280 nm: ≥ 1.8); S20w: 15.4-17.4; hyperchromicity: ≥27%.
Sinônimo(s):
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus, DNA, Calf Thymus
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
descrição
RTECS - HG1934000
Merck USA index - 14, 2907
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
off-white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A260/280 nm: ≥ 1.8); hyperchromicity: ≥27%.
Purified DNA from calf thymus.
Purified DNA from calf thymus. An essential component of chromosomes. A260/280 nm: ≥ 1.8); hypechromicity: ≥27%.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3