262012
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Salmon Testes
Purified DNA from salmon testes. Absorption (0.001% solution in phosphate buffer, pH 7.0, 260 nm): ≥0.155.
Sinônimo(s):
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Salmon Testes
descrição
Sodium content >=5.8%
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezas
Protein, none detected
cor
off-white to light brown
white to off-white
solubilidade
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3