FHIFIN-RO
Roche
Sistema de PCR de alta fidelidade FastStart™, dNTPack
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for ≤200 reactions (04738292001)
sufficient for ≤50 reactions (04738284001)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 125 U (04738284001)
pkg of 500 U (04738292001 [2 x 250 U])
fabricante/nome comercial
Roche
Parâmetros
72 °C optimum reaction temp.
técnica(s)
PCR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- PCR hot start
- PCR multiplex
- RT-PCR hot start
- Amplificação de molde rico em GC
- PCRs difíceis ou complicadas
- PCR mediada por ligação (LM-PCR) pré-captura
- Amplificação de cDNA por PCR gene de rRNA 16S
Características e benefícios
- Obtenha um desempenho excelente com multiplex: Para obter resultados rápidos e de alta qualidade, use também o kit de otimização para PCR da Roche.
- Aumente a fidelidade: Obtenha uma fidelidade quatro vezes maior em comparação com a Taq DNA polimerase e Taq DNA polimerase FastStart.
- Amplifique DNA complicado: é fornecido DMSO, um aditivo de PCR, para trabalhar com moldes difíceis.
- Econômico: Use a solução pré-misturada prática de dNTPs de grau para PCR.
Embalagem
- Mistura enzimática de alta fidelidade FastStart (5 U/μl em tampão de armazenamento
- Tampão de reação de alta fidelidade FastStart, concentrado 10x, com MgCl2 18 mM
- Tampão de reação de alta fidelidade FastStart, concentrado 10x, sem MgCl2
- Solução estoque de MgCl2, 25 mM
- DMSO
- Mistura de nucleotídeos para PCR (cada dNTPack contém 10 mM de nucleotídeos de sal sódico sem aditivos em uma mistura pronta para uso)
Qualidade
Definição da unidade
Nota de preparo
Outras notas
- Mistura enzimática de alta fidelidade FastStart (5 U/μl em tampão de armazenamento
- Tampão de reação de alta fidelidade FastStart, concentrado 10x, com MgCl2 18 mM
- Tampão de reação de alta fidelidade FastStart, concentrado 10x, sem MgCl2
- Solução-estoque de MgCl2, 25 mM
- DMSO
- Mistura de nucleotídeos para PCR
Informações legais
Somente componentes do kit
- FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
- FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- DMSO
- PCR Nucleotide Mix
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
95 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.