Key Documents
ENDOGLUS-RO
Roche
Endoproteinase Glu-C de grau para sequenciamento
from Staphylococcus aureus V8
Sinônimo(s):
protease
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352204
fonte biológica
Staphylococcus aureus (V8)
forma
lyophilized (salt-free)
lyophilized
atividade específica
≥15 units/mg protein
peso molecular
Mr 27 kDa
embalagem
pkg of 3 × 50 μg (11047817001)
pkg of 50 μg (11420399001)
fabricante/nome comercial
Roche
pH ideal
4.0-7.8
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A endoproteinase Glu-C de grau para sequenciamento é uma protease de serina isolada de Staphylococcus aureus V8 como uma protease altamente purificada e específica. Os inibidores da endoproteinase Glu-C são DFP, α2-macroglobulina e TLCK.
Especificidade
Protease de serina que hidrolisa ligações peptídicas muito especificamente no lado carboxila de Glu (em bicarbonato de amônio, pH 7,8 ou tampão acetato de amônio, pH 4,0) ou Glu e Asp (em tampão fosfato, pH 7,8). A especificidade da endoproteinase Glu-C de grau para sequenciamento é verificada usando a cadeia B oxidada de insulina (insulina Box) como substrato. Altas concentrações de endoproteinase Glu-C de grau para sequenciamento (1 parte por peso de enzima com 10 partes por peso de insulina Box) são incubadas para detectar vestígios de impurezas, por exemplo, proteases contaminantes.
Inativação térmica: A maioria das proteases de grau para sequenciamento é interrompida por meio de ebulição por 5 minutos.
Aplicação
Use a endoproteinase Glu-C de grau para sequenciamento para análise da estrutura proteica e análise de sequências.
Características e benefícios
Livre de impurezas que podem interferir na separação de peptídeos em HPLC de fase reversa.
Nota de preparo
Concentração de trabalho: 1/100 a 1/20 (p/p)
Com uma quantidade mínima de 1 a 5 μg de insulina Box, níveis suficientes podem ser detectados usando a coluna Aquapore RUP 300, 4,6 × 100 nm, 7 μm.
Solução de trabalho: O solvente recomendado é água bidestilada.
Não foram testados outros solventes além da água; a Roche recomenda o Hepes 50 mM, pH 7,8.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): +2 °C a +8 °C por 1 a 2 dias.
Estabilidade: A +2 a +8 °C dentro da faixa de especificação por 12 meses; armazenado a seco.
Reconstituição
A endoproteinase Glu-C liofilizada de grau para sequenciamento é reconstituída em água bidestilada. Para evitar autólise, a temperatura de incubação não deve exceder 25 °C.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Daniel Kolarich et al.
Nature protocols, 7(7), 1285-1298 (2012-06-09)
The comprehensive analysis of protein glycosylation is a major requirement for understanding glycoprotein function in biological systems, and is a prerequisite for producing recombinant glycoprotein therapeutics. This protocol describes workflows for the characterization of glycopeptides and their site-specific heterogeneity, showing
Chen Li et al.
mAbs, 5(4), 565-575 (2013-06-12)
In developing biosimilar or biobetter products, comparability to the reference product is required to claim similar integrity or intended purpose. In this work, an anti-CD20 monoclonal antibody developed using RNA interference to decrease core fucosylation (RNAi-mediated) was comprehensively characterized by