11418467001
Roche
Chymotrypsin Sequencing Grade
from bovine pancreas
Sinônimo(s):
chymotrypsin, protease
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
forma
lyophilized (salt-free)
atividade específica
≥70 units/mg protein (at 25 °C, with ATEE as a substrate)
peso molecular
Mr 25 kDa
embalagem
pkg of 4 × 25 μg
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
protein sequencing: suitable
pH ideal
7.0-9.0
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Nota de preparo
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A solution in 1 mM HCl can be stored for up to one week at 2 to 8 °C.
Inhibitors: Aprotinin, DFP, PMSF, phenothiazine-N-carbonyl chloride, TPCK, ZPCK, α2-macroglobulin, α1-antitrypsin, soybean trypsin inhibitor, and chymostatin. No inhibition by APMSF.
Reconstituição
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1