230900
Chymotrypsin, Human Pancreas
Natiave chymotrypsin from human pancreas. Pancreatic digestive enzyme. Increased levels of this enzyme and/or its zymogen have been found in serum of individuals with cystic fibrosis.
Sinônimo(s):
Chymotrypsin, Human Pancreas
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human pancreas
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
ice cold 1 mM HCl: soluble
atividade externa
Trypsin, none detected (when assayed against N-benzyl-L-arginine-p-nitroanilide)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
forma física
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1