P1512
Thermolysin from Geobacillus stearothermophilus
Type X, lyophilized powder, 30-350 units/mg protein (E1%/280)
Sinônimo(s):
Protease from Geobacillus stearothermophilus, Thermophilic-bacterial protease
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Geobacillus stearothermophilus
Nível de qualidade
tipo
Type X
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
30-350 units/mg protein (E1%/280)
peso molecular
34.6 kDa by amino acid sequence
purificado por
crystallization
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Protease using Casein as a substrate at Sigma-Aldrich St. Louis.