Documentos Principais
T8802
Sigma-Aldrich
Tripsina
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
atividade específica
≥10,000 BAEE units/mg protein
peso molecular
23.8 kDa
composição
protein, ≥95%
solubilidade
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
atividade externa
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The trypsin molecule has two domains: one is related to the enzyme active site and the tryptophan residues; the other is related to the 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate binding.
Aplicação
Para digestão de peptídeos por tripsina, use uma proporção de cerca de 1:100 a 1:20 de tripsina:peptídeo. O uso típico deste produto é na remoção de células aderentes de uma superfície de cultura. A concentração de tripsina necessária para desalojar as células do substrato depende principalmente do tipo de célula e da idade da cultura. As tripsinas também foram usadas para ressuspender células durante a cultura celular, para pesquisa em proteômica para digerir proteínas e em diversas digestões em gel. Outras aplicações incluem a avaliação da cristalização por técnicas baseadas em membranas e em um estudo para determinar que as taxas de dobramento de proteínas e a produção de proteínas podem ser limitadas pela presença de armadilhas cinéticas.
Trypsin can be used to release adherent cells from tissue culture plates for passaging. Trypsin has been used in a study to assess the effects of macromolecular crowding on the structural stability of human α-lactalbumin. Trypsin has also been used in a study to investigate BN-PAGE analysis of Trichoderma harzianum secretome.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A tripsina cliva peptídeos no lado C-terminal dos resíduos de lisina e arginina. A taxa de hidrólise dessa reação é diminuída se houver um resíduo ácido em qualquer lado do sítio de clivagem, e a hidrólise é interrompida se houver um resíduo de prolina no lado carboxila do sítio de clivagem. O pH ótimo para a atividade de tripsina é 7-9. A tripsina também pode clivar ligações de éster e amida de derivados sintéticos de aminoácidos. O EDTA é adicionado a soluções de tripsina como um quelante que neutraliza íons de cálcio e magnésio que obscurecem as ligações peptídicas nas quais a tripsina age. A remoção desses íons aumenta a atividade enzimática.
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Definição da unidade
Uma unidade de BAEE produz A253 de 0,001 por minuto em pH 7,6 a 25 °C usando BAEE como substrato.
One BAEE unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min at pH 7.6 at 25 °C using BAEE as substrate. Reaction volume = 3.2 ml (1 cm light path).
Nota de preparo
TPCK treated
Nota de análise
Protein determined by E1%/280
Outras notas
View more information on trypsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
John C Tran et al.
Analytical chemistry, 80(5), 1568-1573 (2008-01-31)
Although well-established as a technique for protein purification, the application of continuous elution tube gel electrophoresis to proteome fractionation remains problematic. Difficulties associated with sample collection, particularly at the high mass range or at low sample loadings, continue to plague
Hang Lin et al.
Journal of separation science, 42(11), 1980-1989 (2019-04-05)
A novel strategy was successfully developed for screening trypsin inhibitors in traditional Chinese medicines based on monolithic capillary immobilized enzyme reactors combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Organic polymer based monolithic enzyme reactors were firstly prepared by covalently bonding trypsin
Adelson Joel da Silva et al.
Proteomics, 12(17), 2729-2738 (2012-06-30)
Plant cell wall-degrading enzymes produced by microorganisms possess important biotechnological applications, including biofuel production. Some anaerobic bacteria are able to produce multienzymatic complexes called cellulosomes while filamentous fungi normally secrete individual hydrolytic enzymes that act synergistically for polysaccharide degradation. Here
De-Lin Zhang et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 44(8), 703-711 (2012-06-28)
The folding of protein, an important process for protein to fulfill normal functions, takes place in crowded physiological environments. α-Lactalbumin, as a model system for protein-folding studies, has been used extensively because it can form stable molten globule states under
A E M Jørgensen et al.
Osteoarthritis and cartilage, 30(6), 886-895 (2022-04-01)
Cartilage collagen has very limited repair potential, though some turnover and incorporation has not been fully excluded. We aim to determine the regional turnover of human osteoarthritis cartilage. Patients scheduled for knee joint replacement surgery due to osteoarthritis were recruited