H3261
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
≥96%
Sinônimo(s):
Sodium Omadine, Sodium pyrithione, 1-Hydroxy-2-pyridinethione sodium salt, 2-Mercaptopyridine-1-oxide sodium salt, 2-Pyridinethiol-1-oxide sodium salt, Pyrithione sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
cor
faintly beige
white to light yellow
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
cell membrane | interferes
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
chave InChI
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?