188549
2-Mercaptopyridine N-oxide
99%
Sinônimo(s):
2-Pyridinethiol-1-oxide, Pyrithione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
69-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][n+]1ccccc1S
InChI
1S/C5H5NOS/c7-6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4,8H
chave InChI
FGVVTMRZYROCTH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves