Documentos Principais
167045
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
HOC10H6CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Beilstein:
1074526
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
p.e.
205-207 °C (lit.)
pf
73-75 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-11(10)13/h2-7,13H,1H3
chave InChI
YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate undergoes asymmetric oxidative coupling using mono-N-alkylated octahydrobinaphthyl-2,2′-diamine chiral ligands.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantioselective oxidative coupling of methyl 3-hydroxy-2-naphthoate using mono-< i> N</i>-alkylated octahydrobinaphthyl-2, 2'-diamine ligand.
Kim KH, et al.
Tetrahedron, 60(41), 9037-9042 (2004)