Ensaio
98%
pf
76-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(10)13/h2-7,13H,1H3
chave InChI
HMIBDRSTVGFJPB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may also be employed in the synthesis of the following aza-mollugin derivatives:
- azamollugin
- 2-desmethyl-azamollugin
- 2,2-didesmethyl-azamollugin
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3