Ensaio
95%
forma
powder
pf
265 °C±10 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2cc(O)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,12-13H,(H,14,15)
chave InChI
QMWOUSYSNFCKAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid served as a substrate for the enzyme NcsB1 (an O-methyltransferase involved in the biosynthesis of the enediyne antitumor antibiotic neocarzinostatin) in the NcsB1-catalyzed O-methylation of 2,7-dihydroxy-5-methyl-1-naphthoic acid.
Aplicação
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid was used in the synthesis of 3-hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
The Journal of biological chemistry, 283(21), 14694-14702 (2008-04-05)
Neocarzinostatin, a clinical anticancer drug, is the archetypal member of the chromoprotein family of enediyne antitumor antibiotics that are composed of a nonprotein chromophore and an apoprotein. The neocarzinostatin chromophore consists of a nine-membered enediyne core, a deoxyaminosugar, and a