Documentos Principais
95350
Sigma-Aldrich
meso-Tartaric acid monohydrate
≥97%
Sinônimo(s):
Mesotartaric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O6 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
168.10
Beilstein:
1725146
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021705
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
~10% water
pf
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
chave InChI
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
Aplicação
Reactant invovled in stereoisomeric discrimination in DNA compaction
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)