W304401
DL-Tartaric acid
≥99%
Sinônimo(s):
DL-2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
pf
210-212 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Exoneração de responsabilidade
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
210 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.