Key Documents
PHR3881
Supelco
D-(−)-Tartaric acid
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
150.09
Beilstein:
1725145
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
descrição
synthetic
embalagem
pkg of 500MG
pf
172-174 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Outras notas
Unnatural isomer
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)