Key Documents
8.43377
Sigma-Aldrich
DL-Tartaric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Tartaric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
150.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
205-105-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
temperatura de autoignição
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pf
198-204 °C
temperatura de transição
flash point 210 °C
solubilidade
215 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
210 °C - closed cup