281255
1,4-Dihydroxy-2-naphthoic acid
97%
Sinônimo(s):
1,4-Dihydroxy-2-carboxy naphthoic acid, 1,4-Dihydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1,4-Dihydroxy-2-naphthoate
Ensaio
97%
pf
220 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-9-5-8(11(14)15)10(13)7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5,12-13H,(H,14,15)
chave InChI
VOJUXHHACRXLTD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?