211281
9-Phenanthrol
technical grade
Sinônimo(s):
9-Hydroxyphenanthrene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
pf
139-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,15H
chave InChI
DZKIUEHLEXLYKM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3