F5251
p-Fluoro-DL-phenylalanine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
4-fluoro-phenylalanine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
p-Fluoro-DL-phenylalanine,
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
253-255 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
chave InChI
XWHHYOYVRVGJJY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?