C6506
4-Chloro-DL-phenylalanine
Sinônimo(s):
PCP, PCPA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>240 °C (dec.) (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
chave InChI
NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TPH1(7166) , TPH2(121278)
Aplicação
- as tryptophan hydroxylase 1 (TPH1) inhibitor to treat kras+ male zebrafish
- to induce insomnia in rat models
- used to treat embryos to examine its effect on serotonin
- for the selection of Enterococcus faecalis transformants with pESentA32 plasmid
- to feed flies to explore serotonin effect
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.